Learn More
Techne™ Inserto de termobloque de aluminio Dri-Block™
Descripción
- La gama versátil de termobloques intercambiables funciona con muchos tamaños tubos y placas de muestras
- Las calentadores se venden por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Pocillos cónicos |
| Admite | 15 mm Conical Tubes |
| Material | Aluminio anodizado |
| No. of Places | 12 |
| Tipo | Inserto Dri-Block™ |
| Fondo del pocillo (imperial) | 1,89 in |
| Fondo del pocillo (métrico) | 48 mm |
| Diámetro del pocillo (imperial) | 0,59 in |
| Diámetro del pocillo (métrico) | 15 mm |