Learn More
STT3A Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 1E2B12, Proteintech
Código de producto. p-7213504 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16888585 20 μL 20 microlitros
16878585 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16888585
Marca: Proteintech 665811IG20UL
Mouse Monoclonal Antibody
This gene encodes the basic transcription factor 3. This protein forms a stable complex with RNA polymerase IIB and is required for transcriptional initiation. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. This gene has multiple pseudogenes.
Especificaciones
Antígeno STT3A
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 1E2B12
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica STT3A
N.º de referencia del gen P46977, P46978
Alias de gen B5, Integral membrane protein 1, ITM1, STT3 A, STT3A, TMC, Transmembrane protein TMC
Símbolos de los genes STT3A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno STT3A Fusion Protein Ag27072
Método de purificación Protein G
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 16430, 3703
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1