Learn More
Óxido de circonio y estroncio, 99,3 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
Descripción
Mostly as intermediates( primary and secondary ). For chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 9000°C |
| Nombre del producto químico o material | Strontium zirconium oxide |
| Punto de fusión | 2700°C |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo de malla -325 |
| Cantidad | 250 g |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.84 |
| Porcentaje de pureza | 99.3% |
| Olor | Odorless |
| Mostrar más |