Learn More
Óxido de titanio y estroncio, +99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7048751
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
11341199 250 g 250 g
11351199 1 kg 1 Kg
2 options
Código de producto. 11341199
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011399.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Utilizado en electrónica y en aislamiento eléctrico
Strontium titanium oxide is used as a diamond stimulant and also used as a strontium-90 in radioisotope thermoelectric generators. It is used in the electronics and electrical insulation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12060-59-2
Fórmula molecular O3SrTi
Peso molecular (g/mol) 183.48
Número MDL MFCD00049554
Clave InChI VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo strontium titanate, strontium titanium oxide, unii-olh4i98373, o3ti.sr, strontium titanium oxide srtio3, strontium titanium trioxide, titanate tio32-, strontium 1:1, strontium titanate 100g, strontium dioxido oxo titanium, strontium titanate, powder
PubChem CID 82899
Nombre IUPAC estroncio;dioxido(oxo)titanio
SMILES [Sr++].[O-][Ti]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Strontium titanium oxide
Punto de fusión 2060°C
Forma física Polvo
Cantidad 250 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Información de solubilidad Insoluble in water and most solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.51
Porcentaje de pureza ≥99%
Olor Odorless
Densidad 4.810 g/mL