Learn More
Sulfuro de estroncio, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7080533
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
11483850 10 g 10 g
11473850 50 g 50 g
2 options
Código de producto. 11483850
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 089895.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1314-96-1 | SSr | 119.68 g/mol
Strontium sulfide is used in chemical research and as organic intermediates. It is also used as depilatory. It is also used as Isotope labelled enantiomer of Voriconazole (V760000), an antifungal agent and an ergosterol biosynthesis inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1314-96-1
Fórmula molecular SSr
Peso molecular (g/mol) 119.68
Número MDL MFCD00049560
Clave InChI ZEGFMFQPWDMMEP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo strontium sulfide, strontium monosulfide, strontium sulphide, strontiumsulfid, hsdb 12
PubChem CID 14820
Nombre IUPAC sulfanilidenestroncio
SMILES [S--].[Sr++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Strontium sulfide
Punto de fusión >2000°C
Color Gris
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Índice Merck 14,8849
Información de solubilidad Slightly soluble in water; Decomposes in acids
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.68
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Like rotten eggs
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 3.70 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Strontium sulphide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Strontium sulphide