Learn More
Estroncio, solución estándar de plasma, Sr 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Product Code. 11301459
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
Unit Size:
100 ml
50 ml
500 ml
Product Code. Cantidad unitSize
11301459 50 mL 50 ml
11311459 100 mL 100 ml
11410380 500 mL 500 ml
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11301459
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013874.AD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Sr(NO3)2 in 5% HNO3
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
Fórmula molecular Sr(NO3)2 in 5% HNO3
Número MDL MFCD00134060
Specifications
Nombre del producto químico o material Strontium, plasma standard solution
Nombre de nota Sr 1000μg/mL
Presión de vapor 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forma física Líquido
Cantidad 50 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ácido nítrico:5 %; nitrato de estroncio:0,24%; agua:94,76%