Learn More
Oxalato de estroncio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11324477
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
11324477 100 g 100 g
11334477 500 g 500 g
2 options
Código de producto. 11324477
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039573.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 814-95-9
Fórmula molecular C2O4Sr
Peso molecular (g/mol) 175.638
Número MDL MFCD00050803
Clave InChI KQAGKTURZUKUCH-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo strontium oxalate, unii-7iaw7e69ni, 7iaw7e69ni, strontium oxalate, src2o4, ethanedioic acid, strontium salt 1:1, oxalic acid, monostrontium salt, strontium 2+ ion oxalate, oxalic acid, strontium salt 1:1 8ci
PubChem CID 69947
Nombre IUPAC estroncio; oxalato
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[Sr+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Strontium oxalate
Cantidad 100 g
Número UN UN3288
Información de solubilidad Soluble in hydrochloric acid and nitric acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.64
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo/masa