Learn More
Strontium nitrate, Puriss., ≥98%, Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7071818 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
50 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
50 Kg
15621380 1 kg 1 Kg
15641380 50 kg 50 Kg
2 options
Código de producto. 15621380
Marca: Honeywell-Fluka 139141KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
puriss., ≥ 98 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10042-76-9
Fórmula molecular N2O6Sr
Peso molecular (g/mol) 211.63
Número MDL MFCD00011248
Clave InChI DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1
PubChem CID 24848
SMILES [Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Strontium Nitrate
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal Sr(NO3)2
Número UN 1507
Nombre IUPAC estroncio;dinitrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.63g/mol
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado puriss.