Learn More
Nitrato de estroncio, anhidro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4904547
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
11397298 250 g 250 g
11387298 1 kg 1 Kg
11307308 5 x 1 kg 5 Kg
3 options
Código de producto. 11397298
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 030534.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10042-76-9 | N2O6Sr | 211.63 g/mol
In railroad flares, signal lights, marine signalsStrontium nitrate is used in the production of road flares and in fireworks. It serves as a colorant (red) in pyrotechnics and is also used as an oxidizer in pyrotechnics. Mixed with glycolic acid, it is used to reduce the sensation of skin irritation. It is also used in electrophysiology experiments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10042-76-9
Fórmula molecular N2O6Sr
Peso molecular (g/mol) 211.63
Número MDL MFCD00011248
Clave InChI DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1
PubChem CID 24848
Nombre IUPAC estroncio;dinitrato
SMILES [Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Strontium nitrate
Punto de fusión 570°C
Nombre de nota Anhydrous
Color Blanco
Forma física Granular
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Información de solubilidad Freely soluble in water. Slightly soluble in alcohol and acetone.Soluble in water and ammonia. Slightly soluble in alcohol,ethanol and acetone. Insoluble in nitric acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.63
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.99
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Strontium nitrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P370+P380+P375-En caso de incendio: Evacuar la zona. Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Strontium nitrate