Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Strontium Nitrate |
| Cantidad | 100 g |
| Fórmula lineal | Sr(NO3)2 |
| Número UN | 1507 |
| Nombre IUPAC | estroncio;dinitrato |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.63g/mol |
| Porcentaje de pureza | ≥99% |
| Grado | Reactivo ACS |
| Envase | Poly bottle |