Learn More
Nitrato de estroncio, +99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-221779 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10002053 100 g Frasco de plástico 100 g
10309320 500 g Frasco de plástico 500 g
10677734 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
3 options
Código de producto. 10002053
Marca: Thermo Scientific Acros 315171000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10042-76-9 | N2O6Sr | 211.63 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10042-76-9
Fórmula molecular N2O6Sr
Peso molecular (g/mol) 211.63
Número MDL MFCD00011248
Clave InChI DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1
PubChem CID 24848
SMILES [Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Strontium nitrate
Punto de fusión 570.0°C
Nombre de nota 99+%
Color Blanco
pH 5.0 to 7.0 (5% soln. at 25°C)
Forma física Crystals
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Complexometry)
Fórmula lineal Sr(NO3)2
Índice Merck 15,8975
Información de solubilidad Solubility in water: 660g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol and acetone
Nombre IUPAC estroncio;dinitrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.63
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Reactivo ACS
Pérdida por secado 0.1% max. (105°C)
Envase Frasco de plástico
Densidad 2.99
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Strontium nitrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.