Learn More
Hidróxido de estroncio octahidrato, 98 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4510374 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10441671 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
11904141 5 kg Frasco de plástico 5 Kg
2 options
Código de producto. 10441671
Marca: Thermo Scientific Acros 270230010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1311-10-0 | H18O10Sr | 265.75 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1311-10-0
Fórmula molecular H18O10Sr
Peso molecular (g/mol) 265.75
Número MDL MFCD00150395
Clave InChI UJPWWRPNIRRCPJ-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC strontium(2+) octahydrate dihydroxide
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Sr++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Strontium hydroxide octahydrate
Punto de fusión 100.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal Sr(OH)2·8H2O
Índice Merck 14,8843
Información de solubilidad Solubility in water: 7.0g/L (20°C). Other solubilities: soluble in hot water, soluble in acids
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.75
Porcentaje de pureza 98%
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Strontium hydroxide octahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.