Learn More
Estroncio, piezas dendríticas destiladas, 99,8% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7058643
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
11320198 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 11320198 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042929.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-24-6 | Sr | 87.62 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-24-6
Fórmula molecular Sr
Peso molecular (g/mol) 87.62
Número MDL MFCD00134060
Clave InChI CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo strontium, elemental, unii-yzs2rpe8le, yzs2rpe8le, estroncio, granules, 19mm 0.76in & down metals basis, strontium, distilled dendritic pieces, atom, pieces, strontium, chunks, pieces, dendritic
PubChem CID 5359327
ChEBI CHEBI:33324
Nombre IUPAC estroncio
SMILES [Sr]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Strontium
Color dorado
Nombre de nota Distilled dendritic pieces
Cantidad 25 g
Envase Ampolla
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3208
Porcentaje de pureza 99.8%