Learn More
Cromato de estroncio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4407963
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
15462987 250 g 250 g
15472987 1 kg 1 Kg
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15462987
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 089026.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 7789-06-2 | CrO4Sr | 203.61 g/mol
Strontium chromate is used an primer for zinc, magnesium, aluminum, and alloys used in aircraft manufacture. Used as a colorant in polyvinyl chloride resins. It is also used in aluminum flake coatings. paints, varnishes and oil colors. It is a used in water based wash primers, metal conditioners, additive to control the sulfate content of solutions in electrochemical processes. It is also used in paints.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-06-2
Fórmula molecular CrO4Sr
Peso molecular (g/mol) 203.61
Número MDL MFCD00049549
Clave InChI NVKTUNLPFJHLCG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo strontium chromate, strontium yellow, strontium chromate vi, sutokuro t, deep lemon yellow, strontium chromate a, c.i. pigment yellow 32, strontium chromate 1:1, strontium chromate 12170
PubChem CID 24599
Nombre IUPAC estroncio;dioxido(dioxo)cromo
SMILES [O-][Cr](=O)(=O)[O-].[Sr+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Strontium chromate
Forma física Polvo
Cantidad 250 g
Información de solubilidad Soluble in boiling water,dilute HCl,dilute CH3CO2H
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.61
Densidad 3.895