Learn More
Cloruro de estroncio, 99-102 %, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Código de producto. p-7073577 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
250 GR
500 GR
11423673 250 g 250 GR
11493723 500 g 500 GR
2 options
Código de producto. 11423673
Marca: Fisher Chemical S/8320/50
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 10025-70-4
Fórmula molecular Cl2H12O6Sr
Peso molecular (g/mol) 266.61
Número MDL MFCD00149865
Clave InChI AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC strontium(2+) hexahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++]
Especificaciones
Punto de fusión 115°C
Color Blanco
pH 5.0 to 7.0
Forma física Sólido
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.62g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Strontium chloride hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1