Learn More
Carbonato de estroncio, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348687
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. 11348687
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035793.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 1633-05-2 | CO3Sr | 147.63 g/mol
Used as a colorant in fireworks. It is also used in ceramics industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1633-05-2
Fórmula molecular CO3Sr
Peso molecular (g/mol) 147.63
Número MDL MFCD00011250
Clave InChI LEDMRZGFZIAGGB-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo strontium carbonate, strontianite, carbonic acid, strontium salt 1:1, unii-41ypu4mmca, strontium carbonate srco3, ccris 3203, carbonic acid strontium salt 1:1, 41ypu4mmca, strontium, reference standard solution, strontiumcarbonate
PubChem CID 15407
SMILES [Sr++].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Strontium carbonate
Punto de fusión 1100°C (decomposition)
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% (metals basis)
Información de solubilidad Soluble in ammonium chloride. Slightly soluble in ammonia and water.
Nombre IUPAC Carbonato de estroncio(2+)
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.63
Densidad 3.7 g/mL