Learn More
Bromuro de estroncio, ultra seco, 99,995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7050145
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11358567 1 g 1 g
11368567 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11358567
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035717.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10476-81-0 | Br2Sr | 247.428 g/mol
It is used as sedatives in medicine and analytical reagents, for facile synthesis of poly(phenylcarbyne), which is a precursor to diamond-like carbon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10476-81-0
Fórmula molecular Br2Sr
Peso molecular (g/mol) 247.428
Número MDL MFCD00049548
Clave InChI YJPVTCSBVRMESK-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo acmc-20ajmt, strontium bromide srbr2, strontium 2+ ion dibromide
PubChem CID 5360351
Nombre IUPAC estroncio;dibromuro
SMILES [Br-].[Br-].[Sr+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Strontium bromide
Punto de fusión 643°C
Nombre de nota Ultra dry
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal SrBr2
Índice Merck 14,8837
Información de solubilidad Soluble in water,carbinol,ethanol,amyl alcohol. Insoluble in ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.44
Porcentaje de pureza 99.995%
Olor Odorless
Envase Ampolla
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 4.216 g/mL