Learn More
Bromuro de estroncio, anhidro, 99 % (base metálica sin Ba), Ba 0,1 % máx., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7049635
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
11387208 50 g 50 g
11377208 250 g 250 g
2 options
Código de producto. 11387208
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 016791.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10476-81-0 | Br2Sr | 247.428 g/mol
Used as sedatives in medicine and analytical reagents, for facile synthesis of poly(phenylcarbyne), which is a precursor to diamond-like carbon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10476-81-0
Fórmula molecular Br2Sr
Peso molecular (g/mol) 247.428
Número MDL MFCD00049548
Clave InChI YJPVTCSBVRMESK-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo acmc-20ajmt, strontium bromide srbr2, strontium 2+ ion dibromide
PubChem CID 5360351
Nombre IUPAC estroncio;dibromuro
SMILES [Br-].[Br-].[Sr+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Strontium bromide
Punto de fusión 643°C
Nombre de nota Anhydrous
Color Blanco
Forma física Granular
Cantidad 50 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica sin Ba), Ba 0,1 % máx.
Fórmula lineal SrBr2
Índice Merck 14,8837
Información de solubilidad Soluble in water,carbinol,ethanol,amyl alcohol. Insoluble in ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.44
Porcentaje de pureza 99%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 4.216 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Strontium bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Strontium bromide