Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Strontium |
| Envase | Frasco |
| CAS | 7440-24-6 |
| Forma física | Líquido |
| Fórmula molecular | Sr |
| Concentración | 10 g/L ±0.02 g/L |
| Número UN | 1760 |
| Clave InChI | CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N |
| Tipo | Solución estándar concentrada de un solo elemento de llama para espectroscopía de absorción atómica |
| SMILES | [Sr] |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Single-element Standard Solution for AAS. Strontium (Sr) 10000mg/l in HNO3 5%
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .