Learn More
Corning Pipetas serológicas desechables envasadas individualmente en papel/plástico Stripette™, paquete de sala limpia
Tienda Corning Productos
Descripción
Las pipetas envasadas con triple bolsa Corning suponen una revolución en materia de seguridad y comodidad. Este extraordinario envase es ideal para instalaciones de producción de vacunas y fármacos basadas en células, u otras salas limpias de laboratorio.
- Triple bolsa
- Cada pipeta se envasa individualmente en un papel o plástico fácil de abrir
- No hay necesidad de descontaminarlas rociándolas con alcohol
- Nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10–6
Nota: Las Stripettes envasadas en triple bolsa ofrecen las mismas ventajas y características de producto que las Stripettes estándar, excepto en lo que se refiere a su esterilidad y su embalaje.
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±2% |
| Calibrado | Sí |
| Certificaciones/conformidad | Apirógena, sin ADNasa ni ARNasa |
| Material | Poliestireno |
| Esterilidad | Estéril |
| Graduado | Sí |
| Graduaciones | 0,01 mL |
| Longitud (imperial) | 10,94 in |
| Graduaciones negativas | 0,2 ml |
| Cantidad | 1000/caja |
| Mostrar más |