Learn More
Corning™ Pipetas serológicas de poliestireno desechables en envoltorio de papel/plástico Stripette™, estériles
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10084450 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
100 ml
Color:
Amarillo
Azul
Naranja
Rojo
Verde
Dimensione della confezione:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 200
Codice prodotto. Volumen (métrico) Color unitSize
10084450 10 ml Naranja paquete de 200
10074450 1 ml Amarillo paquete de 1000
10288370 2 ml Verde paquete de 1000
10420201 5 ml Azul paquete de 200
10606151 25 ml Rojo paquete de 200
10255221 100 ml Azul paquete de 100
6 options
Codice prodotto. 10084450
Marca: Corning™ 4488
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Fabricadas con poliestireno ópticamente transparente para una medición precisa. Las pipetas serológicas de poliestireno desechables envasadas individualmente en plástico Corning™ Stripette™ son ideales para aplicaciones estériles de cultivo de tejidos, especialmente cuando se usan guantes de látex, ya que el envase reduce la adhesión estática.
  • Estéril
  • Sin ARNasa/ADNasa
  • Apirógenas
  • No citotóxicas
  • Sin BSE/TSE
  • La exclusiva punta antigoteo garantiza una administración precisa
  • Las bandas de ampliación codificadas por colores facilitan la lectura del volumen y la selección del tamaño
  • Las graduaciones bidireccionales proporcionan escalas ascendente y descendente
  • Las graduaciones negativas permiten un volumen de trabajo adicional
  • Tres opciones de envase: En envase individual, papel/plástico; En envase individual, plástico transparente; embalaje a granel
  • Precisión volumétrica del ±2 % a plena capacidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Exactitud ±2%
Certificaciones/conformidad Apirógena, sin ADNasa ni ARNasa
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
Graduado Sí
Graduaciones 0,1 ml
Longitud (imperial) 13,54 in
Graduaciones negativas 3 ml
Cantidad 200/caja
Estilo de punta Redondo
Tolerancia ±2%
Tipo de empaquetado Envoltorio individual en envase de papel/plástico
Color Naranja
Volumen (métrico) 10 ml
Longitud (métrico) 34,4 cm
Tipo Pipeta serológica
Desechables
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.