Learn More
Corning™ Pipetas serológicas de poliestireno desechables en envoltorio de papel/plástico Stripette™, estériles
Tienda Corning Productos
Descripción
- Estéril
- Sin ARNasa/ADNasa
- Apirógenas
- No citotóxicas
- Sin BSE/TSE
- La exclusiva punta antigoteo garantiza una administración precisa
- Las bandas de ampliación codificadas por colores facilitan la lectura del volumen y la selección del tamaño
- Las graduaciones bidireccionales proporcionan escala ascendente y descendente
- Las graduaciones negativas permiten un volumen de trabajo adicional
- Tres opciones de envase: En envase individual, papel/plástico; En envase individual, plástico transparente; embalaje a granel
- Precisión volumétrica del ±2 % a plena capacidad
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±2% |
| Certificaciones/conformidad | Apirógena, sin ADNasa ni ARNasa |
| Material | Poliestireno |
| Esterilidad | Estéril |
| Graduado | Sí |
| Graduaciones | 1 ml |
| Longitud (imperial) | 13,7 in |
| Cantidad | 100/caja |
| Estilo de punta | Redondo |
| Tolerancia | ±2% |
| Mostrar más |