Learn More
Corning™ Pipetas serológicas de poliestireno con envoltorio de plástico Stripette™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10340501 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Graduaciones:
0,01 mL
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
Color:
Amarillo
Azul
Morado
Naranja
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 200
Código de producto. Volumen (métrico) Graduaciones Color unitSize
10340501 2 ml 0,01 mL Verde paquete de 1000
10238800 1 ml 0,1 ml Amarillo paquete de 1000
10265471 1 ml 0,01 mL Amarillo paquete de 200
10636391 50 ml 0,5 ml Morado 100 PCS
10127400 5 ml 0,1 ml Azul paquete de 200
10677341 10 ml 0,1 ml Naranja paquete de 200
10732742 25 ml 0,2 ml Rojo paquete de 200
10194331 100 ml 1 ml Azul paquete de 100
8 options
Código de producto. 10340501
Marca: Corning™ 4021
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Envueltas individualmente en envase de plástico desprendible es fácil de quitar de manera aséptica y elimina la adhesión estática si se llevan guantes de látex
El envase de plástico desprendible es fácil de quitar de manera aséptica y elimina la adhesión estática si se llevan guantes de látex. Las pipetas serológicas de poliestireno desechables envueltas en plástico Corning™ Stripette™ incluyen una banda de ampliación codificada por color que facilita la visualización del menisco.
  • Estéril
  • Sin ARNasa/ADNasa
  • Apirógenas
  • No citotóxicas
  • Sin BSE/TSE
  • La exclusiva punta antigoteo garantiza una administración precisa
  • Las bandas de ampliación codificadas por colores facilitan la lectura del volumen y la selección del tamaño
  • Las graduaciones bidireccionales proporcionan escala ascendente y descendente
  • Las graduaciones negativas permiten un volumen de trabajo adicional
  • Tres opciones de envase: En envase individual, papel/plástico; En envase individual, plástico transparente; embalaje a granel
  • Precisión volumétrica del ±2 % a plena capacidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ±2%
Certificaciones/conformidad Apirógena, sin ADNasa ni ARNasa
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
Graduado Sí
Graduaciones 0,01 mL
Longitud (imperial) 11,63 in
Graduaciones negativas 0,2 ml
Cantidad 1000/caja
Estilo de punta Antigoteo
Tipo de empaquetado Envoltorio individual de plástico
Volumen (imperial) 0,06 oz
Color Verde
Volumen (métrico) 2 ml
Longitud (métrico) 344 cm
Tipo Pipeta serológica
Desechables