Learn More
MP Biomedicals™ Perno Striker para Fastprep-24 5G
Código de producto. 15658948 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
15658948 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 15658948
Proveedor: MP Biomedicals™ 116005508
Piezas y accesorios de FastPrep-24 5G
Las muestras y los tampones se agregan a una matriz de lisis de 2,0 ml que contiene gránulos de matriz de lisis especializados. El diseño ergonómico del instrumento garantiza una carga fácil de los tubos de muestras que permanecen sellados de forma segura durante el procesamiento. La velocidad de homogeneización y los tiempos de duración se programan manualmente o se accede a ellos desde la memoria integrada. Después de configurar la velocidad y la duración con el toque de un botón, simplemente pulse run (ejecutar) y en menos de un minuto sus muestras se habrán lisado completamente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) FastPrep-24 5G
Cantidad 1 unidad
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.