Learn More
Streptomycin sulfate, MedChemExpress
Descripción
Streptomycin sulfate is an aminoglycoside antibiotic, that inhibits protein synthesis.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Streptomycin sulfate |
| CAS | 3810-74-0 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H42N7O18S1.5 |
| Cantidad | 50 g |
| Información de solubilidad | H2O : ≥ 100 mg/mL (137.23 mM) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) |
| SMILES | O[C@@]1(C=O)[C@H]([C@@H](O[C@H]1C)O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]2NC(N)=N)O)([H])[C@H]([C@@H]2O)NC(N)=N)O[C@@](O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@H]3O)([H])[C@H]3NC.[1.5H2SO4] |
| Peso molecular (g/mol) | 728.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 728.69 |
| Mostrar más |