Learn More
Invitrogen™ Streptomyces viridochromogenes pat Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17240164 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
17240164 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 17240164
Marca: Invitrogen™ PA5117665
Rabbit Polyclonal Antibody
This antibody has been tested in direct-ELISA.
Inactivates phosphinothricin (PPT) by transfer of an acetyl group from acetyl CoA. This enzyme is an effector of phosphinothricin tripeptide (PTT or bialaphos) resistance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Streptomyces viridochromogenes pat
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4
Alias de gen pat; Phosphinothricin N-acetyltransferase; Phosphinothricin-resistance protein; PPT N-acetyltransferase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Streptomyces viridochromogenes Phosphinothricin N-acetyltransferase protein (1-183aa).
Método de purificación Protein G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Bacteria
Contenido y almacenamiento -20°C or -80°C if preferred
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG