missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Streptococcus pneumoniae Antibody (128/390), HRP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NB100-64569H
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Streptococcus pneumoniae Monoclonal antibody specifically detects Streptococcus pneumoniae in Bacteria samples. It is validated for ELISA
Especificaciones
| Streptococcus pneumoniae | |
| Monoclonal | |
| HRP | |
| Pneumococcal surface protein A, PSPA | |
| Native, NCTC 10319 | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| ELISA | |
| 128/390 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Bacteria | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido