missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Streptococcus Group A Monoclonal Antibody (HSA12-322.2), Invitrogen™

Código de producto. 17890146
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17890146 100 μg 100 microgramos
11558962 500 μg 1 miligramo
17870396 1 mg 1 miligramo
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17890146

Marca: Invitrogen™ MA546096

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MA1-10699 detects Streptococci Group A. MA1-10699 has been successfully used in ELISA applications. The MA1-10699 immunogen is UV-inactivated Group A Streptococcus cells.

The genus Streptococcus is comprised of a variety of pathogenic and commensal bacteria with broad importance in both medicine and industry. The genus Streptococcus is comprised of a wide variety of both pathogenic and commensal gram positive bacteria which are found to inhabit a wide range of hosts, including humans, horses, pigs and cows. Within the host, streptococci are often found to colonize the mucosal surfaces of the mouth, nares and pharynx. However, in certain circumstances, they may also inhabit the skin, heart or muscle tissue. Streptococci are often important as part of animal natural flora, but under the right circumstance can cause disease. Streptococci are classified largely according to the various serogroups. Group A and B streptococci have particular importance in medicine as they can cause severe infections.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Streptococcus Group A
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon HSA12-322.2
Concentración 0.9 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno UV-inactivated Group A Streptococcus cells.
Método de purificación Protein G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Bacteria
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.