missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Streptavidin, Rhodamine Red™-X conjugate
Descripción
El conjugado de estreptavidina y Rhodamine Red™-X tiene una excitación y emisión máxima de ∼ 570/590 nm y se utiliza ampliamente para detectar sondas biotiniladas por microscopía de fluorescencia.
Especificaciones
Especificaciones
| Conjugado | Rojo de rodamina |
| Cantidad | 1 mg |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz. |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Línea de productos | Rhodamine Red |
| Tipo de producto | Conjugado de estreptavidina (fluorescente) |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?