Learn More
Invitrogen™ Proteína de estreptavidina, rodamina
Descripción
Proteína de estreptavidina, conjugado de rodamina, 21724, de Invitrogen, 21724, de Invitrogen. Reactividad de las especies: ; Aplicaciones: ELISA, inmunohistoquímica, Western blot.
La estreptavidina es una proteína de unión a la biotina que se aisló originalmente de Streptomyces avidinii. A diferencia de la avidina, la estreptavidina no tiene carbohidratos y tiene un pl ligeramente ácido de 5. Los productos de estreptavidina de Thermo Scientific utilizan un formato de estreptavidina recombinante con una masa de 53 000 daltons y un pl casi neutro. La estreptavidina es una proteína tetramérica, con cada subunidad que une una molécula de biotina con afinidad similar a la de la avidina. El cloruro de guanidinio disociará la avidina y la estreptavidina en subunidades, pero la estreptavidina es más resistente a la disociación.
Especificaciones
Especificaciones
| Conjugado | Rodamina |
| reactividad cruzada | Etiqueta |
| Formulación | PBS sin conservante |
| Cantidad | 1mg |
| Estado normativo | RUO |
| Contenido y almacenamiento | de 4 °C |
| Formulario | Liofilizado |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA, inmunohistoquímica, Western blot |
| Grado de pureza o calidad | purificado |
| Especie del huésped | N/D |
| Mostrar más |