Learn More
Invitrogen™ Proteína estreptavidina, DyLight™ 680
Descripción
Proteína de estreptavidina, conjugado DyLight 680, 21848, de Invitrogen, 21848, de Invitrogen. Reactividad de las especies: ; Aplicaciones: ELISA, inmunocitoquímica, inmunofluorescencia, inmunohistoquímica, inmunoprecipitación, western blot.
Los conjugados de estreptavidina DyLight de Thermo Scientific son preparaciones de proteína de unión a biotina de estreptavidina que se etiquetan con flúores Thermo Scientific DyLight para su uso en ensayos de fluorescencia de alto rendimiento e imágenes celulares. La proteína de unión a biotina de estreptavidina se ofrece como conjugados altamente funcionales con cada uno de los nueve diferentes colorantes fluorescentes DyLight con espectros de absorción que van de 350 nm a 777 nm y espectros de emisión brillante que coinciden con las longitudes de onda de salida principales de los microscopios de fluorescencia y generadores de imágenes comunes. Los colorantes DyLight presentan una mayor intensidad de fluorescencia y fotoestabilidad que los colorantes Alexa Fluor*, Cy* y LI-COR* en muchas aplicaciones y conservan una elevada fluorescencia en un intervalo amplio de pH (pH 4-9). 21848 contiene 1 ml de proteína en líquido de color verde oscuro con una concentración de 1 mg/ml.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 1mg/mL |
| Conjugado | DyLight 680 |
| reactividad cruzada | Etiqueta |
| Formulación | PBS con BSA al 1 % y ácida sódica al 0,02 %; pH 7,2 |
| pH | 7.2 |
| Cantidad | 1mL |
| Estado normativo | RUO |
| Contenido y almacenamiento | de 4 °C |
| Formulario | Líquido |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA, inmunocitoquímica, inmunofluorescencia, inmunohistoquímica, inmunoprecipitación, western blot |
| Mostrar más |