Learn More
Invitrogen™ Proteína de estreptavidina, AP
Código de producto. 11851195
Change view
Click to view available options
Cantidad:
3mg
Tamaño de la unidad:
3 miligramos
11851195 3mg 3 miligramos
1 options
Código de producto. 11851195
Marca: Invitrogen™ 21323
proteína
Proteína de estreptavidina, conjugado AP, 21323, de Invitrogen, 21323, de Invitrogen. Reactividad de las especies: ; Aplicaciones: ELISA, inmunofluorescencia, western blot.
La estreptavidina es una proteína de unión a la biotina que se aisló originalmente de Streptomyces avidinii. A diferencia de la avidina, la estreptavidina no tiene carbohidratos y tiene un pl ligeramente ácido de 5. Los productos de estreptavidina de Thermo Scientific utilizan un formato de estreptavidina recombinante con una masa de 53 000 daltons y un pl casi neutro. La estreptavidina es una proteína tetramérica, con cada subunidad que une una molécula de biotina con afinidad similar a la de la avidina. El cloruro de guanidinio disociará la avidina y la estreptavidina en subunidades, pero la estreptavidina es más resistente a la disociación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración De 2 a 4 mg/ml
Conjugado AP
reactividad cruzada Etiqueta
Formulación TBS con 0,1 mm de MgCl2, 0,1 mm de ZnCl2, 50 % de glicerol y sin conservantes; pH 8
pH 8
Cantidad 3mg
Estado normativo RUO
Contenido y almacenamiento de -20 °C
Formulario Líquido
Para utilizar con (aplicación) ELISA, western blot
Grado de pureza o calidad purificado
Especie del huésped N/D
Tipo de producto Estreptavidina