Learn More
Molecular Probes™ Streptavidin, Pacific Orange™ conjugate
Descripción
La estreptavidina Pacific Orange™ tiene absorción/emisión máxima de ∼ 400/551 nm. La estreptavidina es una proteína no glucosilada de unión de biotina que se aísla de bacterias y tiene un punto isoeléctrico casi neutro. Se utiliza ampliamente para detectar sondas biotiniladas, porque se ha constatado que exhibe una unión menos inespecífica que la avidina, una proteína glucosilada de unión de biotina.
Consulte la guía de selección para ver todos los conjugados de estreptavidina y avidina Alexa Fluor™.
Consulte la guía de selección para ver todos los conjugados de estreptavidina y avidina Alexa Fluor™.
Especificaciones
Especificaciones
| Conjugado | Pacific Orange |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (equipo) | Citometría de flujo, inmunoensayos, aplicaciones histoquímicas, análisis de blot |
| Cantidad | 1 mg |
| Contenido y almacenamiento | Contiene 1 vial de conjugado de estreptavidina Pacific Orange™. Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz. |
| Excitación/emisión | 400/551 |
| Líneas láser del citómetro de flujo | 405 |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Formulario | Sólido |
| Línea de productos | Pacific Orange |
| Mostrar más |