missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Molecular Probes™ Streptavidin - FITC

Código de producto. 10718023
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
10718023 1 mg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10718023 Proveedor Molecular Probes™ N.º de proveedor 434311

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Estreptavidina (FITC)

Reactividad: FITC-SA reaccionará con biotina.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Concentración 0,5 mg/ml
Conjugado FITC (fluoresceína)
Cantidad 1 mg
Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (2–8° C).
Condiciones de envío Hielo húmedo
Formulario Líquido
Tipo de producto Conjugado de estreptavidina (fluorescente)

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.