missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Streptavidin-CY3 (ZyMax Grade)
Descripción
Aplicaciones: Inmunohistoquímica, transferencia Western, ELISA, ISH
Los reactivos ZyMAX™ ofrecen una sensibilidad del ensayo mejorada, títulos más altos y una mayor flexibilidad en el diseño del ensayo que los reactivos estándares.
Los reactivos ZyMAX™ ofrecen una sensibilidad del ensayo mejorada, títulos más altos y una mayor flexibilidad en el diseño del ensayo que los reactivos estándares.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 1 mg/ml |
| Conjugado | Cy3 |
| Cantidad | 1 mL |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el refrigerador (2–8° C). |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |
| Formulario | Líquido |
| Línea de productos | Invitrogen |
| Tipo de producto | Conjugado de estreptavidina (fluorescente) |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?