Learn More
Invitrogen™ Streptavidin, Pacific Blue™ conjugate
Código de producto. 10328392
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10328392 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 10328392
Marca: Invitrogen™ S11222
La estreptavidina de Invitrogen™, conjugado Pacific Blue™ es una sonda brillante de fluorescencia azul con excitación/emisión de ∼410/455 nm.
La estreptavidina de Invitrogen™, conjugado Pacific Blue™ es una sonda brillante de fluorescencia azul con excitación/emisión de ∼410/455 nm. La estreptavidina es una proteína no glucosilada de unión de biotina que se aísla de bacterias y tiene un punto isoeléctrico casi neutro. Se utiliza ampliamente para detectar sondas biotiniladas, porque se ha constatado que exhibe una unión menos inespecífica que la avidina, una proteína glucosilada de unión de biotina.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Amarillo
Conjugado Pacific Blue
Descripción Estreptavidina, conjugado Pacific Blue™, 1 mg, amarillo, forma sólida, absorbancia de 407 nm, etiqueta o colorante Pacific Blue™, excitación/emisión de 410/455 nm, se utiliza en análisis de blotting, citometría de flujo, aplicaciones histoquímicas, inmunoensayos, temperatura de almacenamiento de –5 a –30 °C.
Método de detección Fluorescente
Formulación Maciza
pH 8
Cantidad 1 mg
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación (RUO)
Volumen de muestra 1 mg
Envase 1 unidad
Tampón de almacenamiento 10 mg/ml de PBS
Contenido y almacenamiento Contiene 1 vial de conjugado de estreptavidina Pacific Blue™.
Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz.
Excitación/emisión 410/455 nm
Líneas láser del citómetro de flujo 405
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Formulario Sólido
Línea de productos Pacific Blue
Para utilizar con (aplicación) Citometría de flujo, inmunoensayos, aplicaciones histoquímicas, análisis de blot
Grado de pureza o calidad TLC
Tipo de producto Conjugado de estreptavidina
Etiqueta o tinte Pacific Blue