Learn More
BD Estreptavidina, BV421
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Reactividad de las especies:Ms
Citometría de flujo
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 0.1 mg/mL |
| Cantidad | 100 μg |
| Contenido y almacenamiento | de 4 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Citometría de flujo |