Learn More
Invitrogen™ Estreptavidina (APC-Alexa Fluor™ 750)
Código de producto. 10678693
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
10678693 1 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10678693
Marca: Invitrogen™ SA1027
Estreptavidina (APC-Alexa Fluor™ 750)
  • Buffer: PBS
  • Preservative: 0.1% Sodium Azide
View a selection guide for all streptavidin RPE, APC, and tandem conjugates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad RUO
Color Azul
Concentración 1 mg/ml
Conjugado APC-Alexa Fluor 750
Descripción APC-Alexa Fluor™ 750-estreptavidina, 1 ml; solución azul transparente, tipo de colorante APC-Alexa Fluor™ 750, longitud de onda de emisión 775 nm, longitud de onda de excitación 600-650 nm, tampón PBS, método de detección fluorescente, para uso con el citómetro de flujo
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (equipo) Citómetro de flujo
Incluye 1 vial de conjugado de estreptavidina y APC-Alexa Fluor™ 750
Cantidad 1 mL
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación (RUO)
Envase Tubo
Tampón de almacenamiento PBS + BSA
Contenido y almacenamiento Contiene un vial de estreptavidina, conjugado APC-Alexa Fluor™ 750.
Almacenar en el refrigerador a una temperatura de entre 2 y –8°C.
Excitación/emisión 600-650/775
Líneas láser del citómetro de flujo 633 o 635
Condiciones de envío Hielo húmedo
Formulario Solución
Línea de productos Alexa Fluor
Para utilizar con (aplicación) Análisis celular
Tampón Tampón PBS
Tipo de producto Conjugado de estreptavidina (Fluorescente)
Etiqueta o tinte APC-Alexa Fluor 750