Learn More
Invitrogen™ Streptavidin, Alexa Fluor™ 647—R-Phycoerythrin Conjugate (Alexa Fluor™ 647—R-Phycoerythrin Streptavidin)
Descripción
El conjugado en tándem de estreptavidina, estreptavidina Alexa Fluor™ 647-R-ficoeritrina tiene excitación y emisión máxima a ∼496,565/667 y se utiliza ampliamente para detectar sondas biotiniladas mediante citometría de flujo en aplicaciones multicolor utilizando una sola longitud de onda de excitación, 488 nm. Los conjugados Alexa Fluor™ 647 de R-PE tienen espectros de emisión casi idénticos a los de los conjugados Cy5-R-PE, pero tienden a tener una emisión más intensa de longitud de onda larga y a requerir menos compensación en el canal de R-PE.
Consulte la guía de selección para todos los conjugados de estreptavidina y avidina Alexa Fluor™.
Consulte la guía de selección para todos los conjugados de estreptavidina y avidina Alexa Fluor™.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | PE-Alexa Fluor 647 |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (equipo) | Citometría de flujo, inmunoensayos, aplicaciones histoquímicas, análisis de blot |
| Cantidad | 100 μl |
| Contenido y almacenamiento | Contiene un 1 vial de estreptavidina, conjugado R-PE-Alexa Fluor™ 647 (1 mg/ml). Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz. |
| Excitación/emisión | 488 o 561/668 |
| Líneas láser del citómetro de flujo | 633/635, 488 o 561 |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |
| Formulario | Solución |
| Mostrar más |