Learn More
Molecular Probes™ Streptavidin - Agarose
Descripción
Reactividad: SA-Seph 4B reacciona con la biotina.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 1 mg de estreptavidina/ml de gel de Sepharose |
| Cantidad | 2 mL |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el refrigerador (2–8° C). |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |
| Formulario | Suspensión líquida |
| Tipo de producto | Conjugado de estreptavidina (Fluorescente) |