Learn More
IBA Lifesciences Estreptavidina
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 16491465 Tienda IBA Lifesciences Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491465 1 g 1 g
12863186 10 mg 10 miligramos
12873186 100 mg 100 miligramos
17277730 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16491465 Proveedor IBA Lifesciences N.º de proveedor 20203101
La estreptavidina es una herramienta ampliamente utilizada para la inmovilización y ensayos de proteínas biotiniladas u otras moléculas conjugadas con biotina.
La estreptavidina es una proteína tetramérica compuesta de subunidades idénticas. Cada subunidad une específicamente una molécula de biotina con afinidad de fM, lo que la convierte en una de las interacciones no covalentes más fuertes conocidas. El preparado contiene una variante acortada de N- y C-terminal (estreptavidina central) con mejores propiedades en cuanto a la homogeneidad, solubilidad, resistencia a la degradación proteolítica y accesibilidad de la bolsa de unión de biotina en comparación con la estreptavidina nativa.
El sistema de estreptavidina:biotina se utiliza ampliamente para inmovilización y detección de moléculas biotiniladas, como proteínas y ácidos nucleicos. IBA Lifesciences proporciona cantidades a granel de estreptavidina liofilizada en alta calidad y fiabilidad a precios competitivos para generar superficies recubiertas de estreptavidina (microplacas, chips SPR, gránulos) o reactivos de detección conjugados con, por ejemplo, colorantes fluorescentes.
Tenga en cuenta que la estreptavidina no es aplicable para la detección, inmovilización y purificación de proteínas de fusión Strep-tag™II y Twin-Strep-tag™, ya que la afinidad de unión para ambas etiquetas es demasiado baja.
Especificaciones
Color Blanco
Concentración Liofilizado a partir de una solución de 25 mg/ml
Tamaño de partículas 13,3 kDa/subunidad
Cantidad 1 g
Fuente Recombinante, expresión en E. coli
Formulario Polvo
Grado de pureza o calidad > 95 %
Especie del huésped Streptomyces avidinii
Tipo de producto Proteína tetramérica
Para uso exclusivo en investigación.