Descripción
La unión casi irreversible se valida para proteínas de fusión que transportan una proteína Strep-tag™II C o N-terminal capaz de proporcionar una extensión N-terminal mediante un enlazador de SerAla (proteína recombinante SA-WSHPQFEK o SA-WSHPQFEK).
Las proteínas que contienen Strep-tag™II con secuencias de N-terminal distintas de SerAla presentan una menor afinidad en los casos probados hasta ahora; Twin-Strep-tag™ siempre contiene el enlazador SerAla (WSHPQFEK-GGGS-GGGS-GGSA-WSHPQFEK). StrepMAB-Immo está disponible como conjugado con diferentes tintes fluorescentes (DY-488, DY-549, DY-649).
Los máximos de absorción/emisión de los colorantes fluorescentes son:
• DY-488: 493/518 nm
• DY-549: 550-560/575 nm
• DY-649: 655/676 nm
Debe saber que: Para la detección de proteínas de fusión Strep-tag™II o Twin-Strep-tag™ en western blot, se recomienda el uso de StrepMAB-Classic o Strep-Tactin™.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 0,10 mL |
| Concentración | 0.5 mg/mL |
| Contenido del kit | Solución en PBS; NaN3 al 0,01 %; 1 mg/ml de BSA |
| Contenido y almacenamiento | Sin diluir: 2 °C a 8 °C, proteger de la luz; Diluido: De -25 °C a -15 °C |
| Cantidad | 50 μg |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA, FACS, inmunofluorescencia |
| Objetivo | Strep-tag™II y Twin-Strep-tag™ |
| Tipo | Anticuerpos monoclonales |
| Etiqueta o tinte | DY-549 |
For Research Use Only.