Learn More
IBA GmbH™ StrepMAB-Immo Chromeo 546 Conjugate
Tienda IBA Lifesciences Productos
Click to view available options
Volumen de muestra:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Descripción
- For the detection of Strep-tag™ II and Twin-Strep-tag™ in Immunofluorescence, FACS and more
- Contains StrepMAB-Immo conjugated to Chromeo 546
- 1 x 50μg fluorescent conjugate
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen de muestra | 50 μg |