Descripción
- Proporciona una capacidad de unión de 2 a 3 veces mayor para las proteínas Strep-tag™ que para las proteínas estándares de Strep-Tactin™XT Superflow™
- Mayores producción de proteína muy pura de Strep-tag™
- Capacidad de unión dinámica: 15 mg de proteína/ml de resina, determinada con mCherry-Twin-Strep-tag™ (30kDa)
- Incluye: Preenvasado en tampón, pH 8: 100 mM de tris-HCl pH 8, 1 mM de EDTA, 150 mM de NaCl, 0,02 % de azida sódica, 1,5 M de sulfato de amonio
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 5 de 0,2 ml |
| Concentración | 6 % de agarosa, entrecruzada |
| Formulación | Columna listo para su uso con la resina de alta capacidad Strep-Tactina XT™ |
| Contenido del kit | Preenvasado en tampón, pH 8: 100 mM de tris-HCl pH 8, 1 mM de EDTA, 150 mM de NaCl, 0,02 % de azida sódica, 1,5 M de sulfato de amonio |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Cantidad | 5 de 0,2 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Purificación de proteínas de fusión Strep-tag™II y Twin-Strep-tag™ |
| Tipo | Columna lista para su uso |
Para uso exclusivo en investigación.