Descripción
- Para una purificación eficaz de la fusión recombinante Strep-tag™II y Twin-Strep-tag™ de proteínas bajo flujo por gravedad y baja presión o FPLC.
- Strep-Tactin™ XT de alta capacidad combina una alta afinidad para Strep-tag™ y proteínas de fusión Twin-Strep-tag™ con una alta capacidad de unión de proteínas.
- Capacidad de unión dinámica: 15 mg de proteína/ml de resina, determinada con mCherry-Twin-Strep-tag™ (30kDa)
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Tipo | Strep-Tactin XT de alta capacidad |
Para uso exclusivo en investigación.