Descripción
- Para la purificación en un solo paso de proteínas recombinantes Strep-tag™ con HPLC o. FPLC
- Para su uso con estaciones de trabajo de cromatografía con 10 a 32 conexiones, (tenga en cuenta que no necesita adaptadores para HPLC y Ä kta)
- También se pueden utilizar con otras estaciones de trabajo, con jeringas o con bombas peristálticas mediante el uso de adaptadores comunes para cartuchos.
- Los cuerpos de los cartuchos son resistentes a la presión hasta 3 bar, los cartuchos pueden usarse con un limitador de flujo.
- Los cartuchos se pueden conectar en serie para aumentar la capacidad
- Capacidad de unión dinámica: 5,7 mg de proteína/ml de resina, determinada con mCherry-Twin-Strep-tag™ (28 kDa).
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad de unión | 5,7 mg de proteína/ml de resina |
| Capacidad (métrico) | 1 x 5 ml |
| Cantidad | 1 cartucho |
| Para utilizar con (aplicación) | Purificación de proteínas |
| Suficiente para | Estaciones de trabajo de cromatografía con de 10 a 32 conexiones |
Para uso exclusivo en investigación.