Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™XT Superflow™ Cartridge
Código de producto. 15583077 Tienda IBA Lifesciences Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 x 1 ml
1 x 5 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15583077 1 x 1 ml cada uno
15728207 1 x 5 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15583077 Proveedor IBA Lifesciences N.º de proveedor 24021001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Strep-Tactin™XT Superflow™ cartridge is a HPLC/FPLC cartridge to purify Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins
  • Para la purificación en un solo paso de proteínas recombinantes Strep-tag™ con HPLC o. FPLC
  • Para su uso con estaciones de trabajo de cromatografía con 10 a 32 conexiones, (tenga en cuenta que no necesita adaptadores para HPLC y Ä kta)
  • También se pueden utilizar con otras estaciones de trabajo, con jeringas o con bombas peristálticas mediante el uso de adaptadores comunes para cartuchos.
  • Los cuerpos de los cartuchos son resistentes a la presión hasta 3 bar, los cartuchos pueden usarse con un limitador de flujo.
  • Los cartuchos se pueden conectar en serie para aumentar la capacidad
  • Capacidad de unión dinámica: 5,7 mg de proteína/ml de resina, determinada con mCherry-Twin-Strep-tag™ (28 kDa).
Especificaciones
Capacidad de unión 5,7 mg de proteína/ml de resina
Capacidad (métrico) 1 x 1 ml
Cantidad 1 cartucho
Para utilizar con (aplicación) Purificación de proteínas
Suficiente para Estaciones de trabajo de cromatografía con de 10 a 32 conexiones
Para uso exclusivo en investigación.