Descripción
- Diseñado principalmente para su uso con estaciones de trabajo de cromatografía con 10-32 conexiones, sin necesidad de utilizar adaptadores para HPLC y Äkta
- Usando adaptadores comunes para cartuchos también se puede utilizar en otras estaciones de trabajo con jeringas o con bombas peristálticas
- Los cuerpos de las columnas resisten a una presión de hasta 3 bares para que los cartuchos se pueden utilizar con un limitador de flujo
- Los cartuchos se pueden conectar en serie para aumentar la capacidad.
- Capacidad de unión dinámica: 15 mg de proteína/ml de resina, determinada con mCherry-Twin-Strep-tag™ (30 kDa).
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 5 ml |
| Presión máx. de funcionamiento | Hasta 3 bares |
| Cantidad | 5 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Purificación de proteínas de fusión recombinantes con HPLC o FPLC |
| Tipo | Cartucho |
Para uso exclusivo en investigación.