Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™XT Superflow™ resin
Código de producto. 15583756 Tienda IBA Lifesciences Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 ml
20 ml
50 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
1000 ml
20 ml
4 ml
50 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15583756 4 ml 4 ml
15513077 20 ml 20 ml
15523077 50 ml 50 ml
15533077 1000 ml 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15583756 Proveedor IBA Lifesciences N.º de proveedor 24010002
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Strep-Tactin™XT Superflow™ resin is a 50% suspension to purify Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins
  • Para una purificación eficaz de la fusión recombinante Strep-tag™II y Twin-Strep-tag™ de proteínas bajo flujo por gravedad y baja presión o FPLC.
  • Strep-Tactin™ XT tiene una mayor afinidad para proteínas de fusión Strep-tag™ y Twin-Strep-tag™ como Strep-Tactin convencional™
  • Capacidad de unión dinámica: 5,7 mg de proteína/ml de resina, determinada con mCherry-Twin-Strep-tag™ (30 kDa)
Especificaciones
Capacidad (métrico) 4 ml
Tipo Resina
Para uso exclusivo en investigación.