Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™XT Superflow™ resin
Código de producto. 15513077 Tienda IBA Lifesciences Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 ml
20 ml
50 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
1000 ml
20 ml
4 ml
50 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15513077 20 ml 20 ml
15523077 50 ml 50 ml
15533077 1000 ml 1000 ml
15583756 4 ml 4 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15513077 Proveedor IBA Lifesciences N.º de proveedor 24010010
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Strep-Tactin™XT Superflow™ resin is a 50% suspension to purify Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins
  • Para una purificación eficaz de la fusión recombinante Strep-tag™II y Twin-Strep-tag™ de proteínas bajo flujo por gravedad y baja presión o FPLC.
  • Strep-Tactin™ XT tiene una mayor afinidad para proteínas de fusión Strep-tag™ y Twin-Strep-tag™ como Strep-Tactin convencional™
  • Capacidad de unión dinámica: 5,7 mg de proteína/ml de resina, determinada con mCherry-Twin-Strep-tag™ (30 kDa)
Especificaciones
Capacidad (métrico) 20 ml
Tipo Resina
Para uso exclusivo en investigación.